1.46720
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Contact Plates
Thiosulphate, Lecithin, Histidine, Tween®, ICR Plate with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, suitable for surface monitoring
Synonim(y):
Agar kazeinowo-sojowy z lecytyną, tweenem, histydyną i tiosiarczanem, Agar sojowy tryptonowy, CASO Agar, TSA, Tryptic Soy Agar, Tryptic Soy Agar z neutralizatorem
Wybierz wielkość
327,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
327,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
sterylność
sterile; irradiated
Formularz
solid
Właściwości
ready-to-use
skład
Casein Soybean Digest Agar with Lecithin, Tween, Histidine and Thiosulfate
Histidine
Lecithin
Thiosulphate
Tween®
opakowanie
single packed of
metody
Rapid Sterility Testing: suitable
śr. płytki
55 mm
Zastosowanie
pharmaceutical
surface monitoring
kompatybilność
stand alone
przydatność
aerobic bacteria
anaerobic bacteria
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2