Merck
Wczesna charakterystyka produktu
Pakiety testów opartych na przeciwciałach monoklonalnych (mAb) do rozwoju linii komórkowych
Charakteryzacja bioterapii w procesie rozwoju wymaga zaawansowanych technologii i wiedzy specjalistycznej. Nasz kompleksowy program łączy informacje fizykochemiczne i strukturalne z profilem aktywności uzyskanym z testów biologicznych wiązania, powinowactwa i siły działania, aby lepiej zrozumieć funkcję i krytyczne atrybuty jakościowe leku. Wszystkie testy są zgodne z wytycznymi ICH, a także przepisami FDA i EMA.
Niezależnie od tego, czy testujesz pule komórek, czy wyizolowane klony, mamy test dostosowany do wymaganego poziomu charakterystyki w zależności od etapu rozwoju: 
  • Wczesny materiał ze stabilnych pul lub stabilnych linii komórkowych
  • Wybór klonów
  • Końcowe testowanie klonów
  • Badania lub główny bank komórek
Informacje o żądaniu
Rodziny testów, które zaspokoją Twoje potrzeby testowe
Miano: Używane jako pomiar wyjściowy, miano jest mierzone za pomocą chromatografii powinowactwa białka A (HPLC). Chromatografia powinowactwa wykorzystująca ligand białka A jest często stosowana do określania stężenia mAb, a także do oczyszczania go w celu dalszej analizy agregatów i wariantów ładunku.
Szybkość podwojenia: Wzrost lub szybkość podwojenia linii komórkowej wykorzystywanej do produkcji mAb jest często wykorzystywana jako punkt decyzyjny przez producentów komercyjnych. Szybkość podwojenia odzwierciedla potencjał wzrostu linii komórkowej i wpływa na ilość wytwarzanego produktu mAb, również odzwierciedlaną przez miano.
Powinowactwo wiązania z celem: Zrozumienie powinowactwa wiązania mAb z zamierzonym celem jest wczesnym wskaźnikiem ogólnej funkcji wiązania. Rezonans plazmonów powierzchniowych (SPR) jest złotym standardem w szybkiej i wysokoprzepustowej analizie wiązania, dostarczając szczegółowych informacji kinetycznych na temat charakteru i siły wiązania.
Analiza N-glikanów: Wysoce zmienna glikozylacja może wpływać na czystość mAb i powodować zmienną funkcję. Przeciwciała monoklonalne niosą N-glikany na swoim szkielecie, które można uwolnić za pomocą LC-MS w celu oceny wzorców glikozylacji. Zrozumienie tych szlaków N-glikanów jest ważne, ponieważ N-glikany wpływają na wiele właściwości glikoprotein, w tym ich konformację, rozpuszczalność, antygenowość i rozpoznawanie przez białka wiążące glikany.
Intact mass: Analiza nienaruszonej masy cząsteczkowej jest powszechnie stosowana do wykazania różnorodności produktów białkowych/peptydowych i weryfikacji tożsamości leków biologicznych. Dzięki optymalizacji może również określić nienaruszoną masę cząsteczkową wszystkich produktów białkowych, w tym bispecyficznych przeciwciał monoklonalnych.
Potencja: Testy potencji są potrzebne przez cały okres rozwoju terapii, aby udowodnić, że metody stosowane od wczesnego etapu do komercyjnego uwolnienia dokładnie zgłaszają prawidłową moc. W związku z tym konieczne jest jak najwcześniejsze opracowanie prawidłowego testu potencji, aby zapewnić bezpieczeństwo i uniknąć opóźnień w planie rozwoju.
Wiązanie za pomocą rezonansu plazmonów powierzchniowych (SPR) lub ELISA: Zmienność właściwości fizykochemicznych i strukturalnych cząsteczki tworzy różnorodność w regionie Fc przeciwciała. Różnice strukturalne mogą wpływać na aktywność wiązania z receptorami Fc wyrażonymi na komórkach odpornościowych, co z kolei wpływa na funkcję efektorową przeciwciała, a zatem może mieć duży wpływ na siłę działania, jeśli mechanizmy efektorowe są ważne dla mechanizmu działania.
Aby omówić swoje potrzeby w zakresie rozwoju linii komórkowej i zrobić kolejny krok w zabezpieczeniu przyszłości swojej bioterapii, wypełnij poniższy formularz.
Poproś o informacje
.
Pola oznaczone * są wymagane.