Merck
Ultrafiltracja nanocząstek
Zastosowania ultrafiltracji w przygotowywaniu i oczyszczaniu nanocząstek.
Rysunek 1.Zastosowania ultrafiltracji w przygotowywaniu i oczyszczaniu nanocząstek.
Nanocząstki mogą być wytwarzane z materiałów organicznych lub nieorganicznych, polimerów i metali. Taka funkcjonalizacja powierzchni nadaje określone funkcje biologiczne i zwiększa biokompatybilność do zastosowań biologicznych.2 Nanocząstki magnetyczne, kropki kwantowe, nanocząstki metali, nanocząstki krzemionki i nanocząstki polimerowe mają znaczenie biomedyczne.3 Wiele nanocząstek nie może być używanych bezpośrednio po wytworzeniu. Preparaty z matrycą wodną mogą zawierać niezwiązany lek, który wymaga usunięcia. Biomolekuły, chemikalia i inne zanieczyszczenia z lizatów, płynów ustrojowych, surowicy, buforów, mediów i innych odczynników mogą wymagać dalszego oddzielenia. Niektóre z nich mają szkodliwy wpływ na otaczające je środowisko biologiczne.3 Niezbędne są niezawodne metody zatężania, wzbogacania, przemywania i oczyszczania nanocząstek.
Techniki ultrafiltracji w separacji, oczyszczaniu i zatężaniu nanocząstek
Urządzenia do ultrafiltracji odśrodkowej mogą być stosowane do oczyszczania, przemywania i zatężania nanocząstek w zależności od ich wielkości. Urządzenia do ultrafiltracji odśrodkowej Amicon® Ultra i Centricon® Plus, a także system oczyszczania Amicon® Pro, który umożliwia jednoczesne mycie i zatężanie, mogą być używane do:
  • Rozdzielania i oczyszczania nanocząstek
  • Stężania nanocząstek
  • Wzbogacanie nanocząstek
  • Odsalanie
  • Wymiana buforów
  • Oczyszczanie po funkcjonalizacji
  • Usuwanie obficie występujących białek
W przypadku ultrafiltracji ciśnieniowej (pUF) większych objętości próbek, mieszane kuwety Amicon® można stosować w połączeniu z odpowiednią membraną Ultracel® filtration disc. Amicon® stirred cells zapewniają łagodną metodę ultrafiltracji.
Po wstępnej filtracji, nanocząstki mogą być dalej odwirowywane w celu przemycia i wymiany buforu lub ponownie zatężone. Zatrzymane lub przechodzące substancje rozpuszczone mogą być gromadzone i analizowane w celu określenia czystości nanocząstek, skuteczności enkapsulacji, wiązania i stężenia leku.
Membrane Selection for Nanoparticle Applications
Separacja i stężenie cząsteczek podczas ultrafiltracji opiera się na wykluczeniu wielkości. Zdecydowana większość biomolekuł ma masę cząsteczkową mniejszą niż 500 000 Da, a nanocząsteczki doskonale pasują do tej kategorii. Urządzenia do ultrafiltracji odśrodkowej Amicon® Ultra, urządzenia do ultrafiltracji odśrodkowej Centricon® Plus dla większych objętości oraz systemy oczyszczania Amicon® Systemy oczyszczania Pro do jednoczesnego płukania i zatężania mają określone nominalne limity masy cząsteczkowej (NMWL) zdefiniowane przez ich membranę filtracyjną, wskazujące granicę wielkości cząstek, przy której zatrzymywane jest 90% cząstek stałych. Te systemy filtrujące są oferowane z membranami o NMWL 3,000, 10,000, 30,000, 50,000 i 100,000 Da. Wybór odpowiedniego rozmiaru porów membrany dla określonego rozmiaru nanocząstek i zastosowania może być mylący, o czym świadczy przegląd opublikowanych artykułów (Rysunek 2).
Porównanie opublikowanych rozmiarów membran według typu nanocząstek.
Rysunek 2.Porównanie opublikowanych rozmiarów membran według typu nanocząstek. Rozmiar porów membrany powinien być wybrany w oparciu zarówno o rozmiar nanocząstek, jak i zastosowanie (np. oczyszczanie ze złożonej próbki, zatężanie, wymiana buforu, odsalanie).
Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze metody ultrafiltracji i wielkości porów membrany:
  1. Rozmiar nanocząstek: Rozmiar można oszacować na podstawie opublikowanych źródeł lub za pomocą technik pomiarowych, takich jak mikroskopia, dyfrakcja laserowa i dynamiczne rozpraszanie światła.
  2. Rozmiar kluczowych celów separacji w roztworze: Rozmiar białek, przeciwciał, leków, substancji chemicznych i innych cząstek, które muszą zostać rozdzielone, będzie miał wpływ na wybór rozmiaru membrany.
  3. Objętość próbki: Objętości przetwarzania od ≤0,5 ml do 70 ml są kompatybilne z urządzeniami do ultrafiltracji odśrodkowej (cUF). Większe objętości mogą korzystać z urządzeń do ultrafiltracji ciśnieniowej (pUF).
Aby zatrzymać nanocząsteczki, masa cząsteczkowa membrany filtracyjnej musi być mniejsza niż nanocząsteczka (~ 2 razy mniejsza niż masa cząsteczkowa nanocząsteczki), ale wystarczająco duża, aby umożliwić filtrowanie mniejszych składników.
Tabela 1.Wybór membrany ultrafiltracyjnej NMWL na podstawie wielkości nanocząstek.
Wnioski
Ultrafiltracja odśrodkowa (cUF) i ciśnieniowa (pUF) odgrywają ważną rolę w oczyszczaniu i przygotowywaniu nanocząstek. Zastosowania ultrafiltracji nanocząstek obejmują separację, zatężanie, wymianę buforu, monitorowanie leków oraz usuwanie barwników, enzymów i niezwiązanych składników z preparatów nanocząstek. W wielu publikacjach przywoływano przydatność urządzeń do ultrafiltracji odśrodkowej Amicon® i Centricon® oraz komórek mieszanych Amicon® do ultrafiltracji ciśnieniowej w oczyszczaniu i zatężaniu nanocząstek i makromolekuł. Ponieważ zanieczyszczenia mogą być jonowe, molekularne lub cząsteczkowe, optymalny wybór filtra może mieć znaczący wpływ na wydajność, powtarzalność wyników i jakość filtratu. Jednostki filtrujące Amicon® i Centricon® zawierają membranę filtracyjną z regenerowanej celulozy Ultracel® której złożona struktura usuwa z próbki zanieczyszczenia, które mogą wpływać na krytyczne oznaczenia biologiczne i chemiczne, dalszą analizę i wydajność testu. Techniki ultrafiltracji wykonują etapy separacji, oczyszczania i wzbogacania preparatów nanocząstek na skalę laboratoryjną. Zarówno ultrafiltracja odśrodkowa (cUF), jak i ultrafiltracja ciśnieniowa (pUF) zapewniają szybkie, proste i wydajne sposoby oddzielania nanomateriałów od mniejszych składników i płynu przechodzącego do filtratu. Skład fizyczny, rozmiar i kształt są ważnymi atrybutami, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze filtra. Portfolio Amicon® oferuje szereg ultrafiltracyjnych urządzeń membranowych do oczyszczania i produkcji nanocząstek.
Powiązane produkty:
Loading
Referencje
1.
Fang RH, Aryal S, Hu CJ, Zhang L. 2010. Quick Synthesis of Lipid?Polymer Hybrid Nanoparticles with Low Polydispersity Using a Single-Step Sonication Method. Langmuir. 26(22):16958-16962. https://doi.org/10.1021/la103576a
2.
Reddy LH, Arias JL, Nicolas J, Couvreur P. 2012. Magnetic Nanoparticles: Design and Characterization, Toxicity and Biocompatibility, Pharmaceutical and Biomedical Applications. Chem. Rev.. 112(11):5818-5878. https://doi.org/10.1021/cr300068p
3.
Weingart J, Vabbilisetty P, Sun X. 2013. Membrane mimetic surface functionalization of nanoparticles: Methods and applications. Advances in Colloid and Interface Science. 197-19868-84. https://doi.org/10.1016/j.cis.2013.04.003