Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 546,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105319
NACRES:
NA.25
546,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Tris Buffered Saline, pH 8.0, with 3% nonfat Milk, powder
form
powder
Quality Segment
application(s)
diagnostic assay manufacturing
Packaging
Foil pouches
Preparation Note
Contents of one pouch, when dissolved in 100 mL of distilled or deionized water, will yield 0.05 M Tris buffered saline, pH 8.0 at 25°C, containing 3% (w/v) nonfat milk.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder | description powder | description - | description pH 7.6, pHast Pack™, powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris Buffered Saline, pH 8.0, with 3% nonfat Milk
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?