Przejdź do
T6789
Tris Buffered Saline, with BSA, pH 8.0
powder, pH 8.0, with BSA
Synonim(y):
1X TBS with 1% BSA, BSA blocking buffer, Tris Buffered Saline with 1% Bovine Serum Albumin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105319
NACRES:
NA.25
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tris Buffered Saline, with BSA, pH 8.0, powder
form
powder
Quality Segment
packaging
10 pak of (in foil bag)
color
off-white to yellow
pH
7.80—8.20
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
Preparation Note
Contents of one pouch, when dissolved in one liter of distilled or deionized water, will yield 0.05 M Tris buffered saline (NaCl - 0.138 M; KCl - 0.0027 M); bovine serum albumin - 1% (w/v), pH 8.0 at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T8793P2194A4919
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
pH
7.80—8.20
pH
-
pH
6.9-7.9 ( in water, 1 pouch dissolved in 100 ml)
pH
7
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
color
off-white to yellow
color
-
color
off-white to faint yellow
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)