Merck
V900413
Sigma-Aldrich
Hexadecyltrimethylammonium bromide
Vetec, reagent grade, 96%
Synonim(y):
CTAB, Cetrimonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Palmityltrimethylammonium bromide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.45
Beilstein:
3598189
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161900
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec
Próba
96%
masa cząsteczkowa
364.45 g/mol
mp
248-251 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • Czynnik powierzchniowo czynny wzmocnił efekt FRET domieszkowanego Cu NH(2)-MIL-88(Fe) dla wysoce czułego wykrywania 3-nitro-L-tyrozyny...: W niniejszym badaniu zbadano wzmocnienie efektów transferu energii rezonansu Förstera (FRET) w strukturze NH(2)-MIL-88(Fe) domieszkowanej Cu, ułatwione przez środki powierzchniowo czynne, znacznie zwiększając czułość wykrywania 3-nitro-L-tyrozyny, biomarkera stresu nitrozacyjnego. Obecność bromku heksadecylotrimetyloamoniowego przyczynia się do zwiększenia wydajności i selektywności systemu czujników (Xu et al., 2024).
  • Inżynieria połączonych ze sobą otwartych porowatych cząstek za pomocą mikroprzepływów przy użyciu kropel Bijel jako szablonów strukturalnych ..: W artykule szczegółowo opisano tworzenie połączonych ze sobą otwartoporowatych cząstek przy użyciu kropel Bijel jako szablonów w układzie mikroprzepływowym. W badaniu podkreślono zastosowanie bromku heksadecylotrimetyloamoniowego do stabilizacji interfejsu, co ma kluczowe znaczenie dla integralności strukturalnej i funkcjonalności powstałych materiałów porowatych (Masaoka et al., 2024).
  • Stabilizacja metali ciężkich w pirolizie odpadów stałych i osadów ściekowych za pomocą wermikulitu modyfikowanego metodą interkalacji i eksfoliacji: Badania te wprowadzają metodę stabilizacji metali ciężkich w pirolizowanych odpadach przy użyciu modyfikowanego wermikulitu. Bromek heksadecylotrimetyloamoniowy odgrywa kluczową rolę w procesach eksfoliacji i interkalacji, zwiększając zdolność materiału do wychwytywania i stabilizacji toksycznych metali, zapobiegając w ten sposób skażeniu środowiska (Yang et al., 2024).
  • Skuteczność pojedynczych farmaceutycznych środków powierzchniowo czynnych w naśladowaniu solubilizacji i rozpuszczania etrawiryny w jelitowych mediach biologicznych: Porównanie wewnętrznych i filmowych modeli rozpuszczania..: W niniejszym badaniu oceniono właściwości rozpuszczania i rozpuszczania etrawiryny w biorelevant mediach jelitowych przy użyciu różnych środków powierzchniowo czynnych, w tym bromku heksadecylotrimetyloamoniowego. Wyniki dostarczają cennych informacji na temat optymalizacji formulacji leków w celu zwiększenia biodostępności (Oktay i Polli, 2024).
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
471.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
244 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Armando Maestro et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 31(23), 6289-6297 (2015-05-15)
We address the rheology of assemblies of surfactant-decorated silica nanoparticles irreversibly adsorbed at the gas/liquid interface. Positively charged surfactant molecules (such as CTAB) bind to silica nanoparticle surfaces, and the resulting particle-surfactant complexes adsorb at gas/liquid interfaces. The surfactant molecules
Fay-Wei Li et al.
Nature communications, 6, 7852-7852 (2015-07-29)
Phytochromes are red/far-red photoreceptors that play essential roles in diverse plant morphogenetic and physiological responses to light. Despite their functional significance, phytochrome diversity and evolution across photosynthetic eukaryotes remain poorly understood. Using newly available transcriptomic and genomic data we show
A T Nasr et al.
Physics in medicine and biology, 60(12), 4685-4704 (2015-05-29)
In this study, recipe optimization of Leuco Crystal Violet (LCV) micelle gels made with the surfactant Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide (CTAB) and the chemical sensitizer 2,2,2-trichloroethanol (TCE) was aided by a two-level three-factor designed experiment. The optimized recipe contains 0.75
Moritz Tebbe et al.
Faraday discussions, 181, 243-260 (2015-05-08)
We demonstrate the large-scale organisation of anisotropic nanoparticles into linear assemblies displaying optical anisotropy on macroscopic areas. Monodisperse gold nanorods with a hydrophilic protein shell are arranged by dip-coating on wrinkled surfaces and subsequently transferred to indium tin oxide (ITO)
Carina Hillgruber et al.
The Journal of experimental medicine, 212(8), 1255-1266 (2015-07-15)
Spontaneous organ hemorrhage is the major complication in thrombocytopenia with a potential fatal outcome. However, the exact mechanisms regulating vascular integrity are still unknown. Here, we demonstrate that neutrophils recruited to inflammatory sites are the cellular culprits inducing thrombocytopenic tissue