V900333
2-Thiouracil
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonim(y):
4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
99%
Postać
powder
mp
>300 °C (lit.)
rozpuszczalność
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
ciąg SMILES
O=C1NC(=S)NC=C1
InChI
1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Klucz InChI
ZEMGGZBWXRYJHK-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3