Przejdź do
440736
4-Thiouracil
97%
Synonim(y):
2-Hydroxy-4-mercaptopyrimidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
295 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL
SMILES string
Oc1nccc(S)n1
InChI
1S/C4H4N2OS/c7-4-5-2-1-3(8)6-4/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
InChI key
OVONXEQGWXGFJD-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Thiouracil is suitable reagent employed in Schneider′s media for the embryos during RNA extraction. It may be employed as reagent for the Northwestern blotting technique.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
652636T5500233625
description
97%
description
97%
description
≥98%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
≥98%
assay
97%
solubility
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
-
form
-
mp
295 °C (dec.) (lit.)
mp
69-73 °C
mp
245 °C (dec.) (lit.)
mp
285-290 °C (dec.) (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)