Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 778,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2150,00 zł 1827,50 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3690,00 zł 3136,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.13
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
207-197-4
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Storage temp.:
2-8°C
778,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
2-Aminopurine, ≥99%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
280-282 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncc2[nH]cnc2n1
InChI
1S/C5H5N5/c6-5-7-1-3-4(10-5)9-2-8-3/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
InChI key
MWBWWFOAEOYUST-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Aminopurine (2-AP) is used to specifically inhibit double-stranded RNA-dependent protein kinase, protein kinase R (PKR).
2-Aminopurine has been used to inhibit eukaryotic initiation factor-2α (eIF2α)-phosphorylation of osteoarthritis (OA) chondrocytes.
Biochem/physiol Actions
2-Aminopurine (2AP) is an analog of guanosine and adenosine, which can base pair with cytosine and thymine. It is used as a fluorescent probe in nucleic acid structure and dynamics. 2-Aminopurine (2-AP) inhibits double-stranded RNA-dependent protein kinase, protein kinase R (PKR).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay 99% | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form crystals | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| mp 280-282 °C (lit.) | mp - | mp 54-58 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Aminopurine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?