Kluczowe dokumenty
V900303
L-Arginine monohydrochloride
≥98%, Vetec™
Synonim(y):
(S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
L-Arginine monohydrochloride, Vetec™, reagent grade, ≥98%
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
≥98%
Formularz
powder
kolor
white
mp
226-230 °C
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL, clear, colorless
gęstość
1.42 g/cm3 at 20 °C
ciąg SMILES
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
Klucz InChI
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Zastosowanie
- Specyficzny dla produktu wpływ substancji pomocniczych modulujących lepkość podczas opracowywania leków bioterapeutycznych o ultrawysokim stężeniu...: W artykule podkreślono rolę monochlorku ʟ-argininy w modulowaniu lepkości w bioterapeutykach, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju preparatów o wysokim stężeniu (Rodrigues et al., 2021).
Działania biochem./fizjol.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?