Merck
SRP0517
Sigma-Aldrich
MAOA, His-Tag, FLAG® -Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Synonim(y):
Amine Oxidase A, EC 1.4.3.4, MAOA, Mao, Monoamine Oxidase A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Postać
frozen liquid
masa cząsteczkowa
58.2 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... MAOA(4128)
Opis ogólny
Human monoamine oxidase A (MAOA), GenBank Accession No. NM_000240, a.a. 2-497, with N-terminal His-tag and N-terminal FLAG-tag, MW = 58.2 kDa, expressed in a baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Postać fizyczna
Aqueous solution
Informacje prawne
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1