V900212
Sodium acetate
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonim(y):
Acetic acid sodium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
98%
Postać
solid
temp. samozapłonu
1112 °F
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pKa
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>482.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 250 °C - closed cup