Merck
V800356
Sigma-Aldrich
Silica gel
with moisture indicator (blue), coarse
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
23201100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
linia produktu
Vetec
Formularz
powder
jakość
with moisture indicator (blue)
wielkość cząstki
5-8 mesh (>=95.0%)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.5%
sulfate (SO42-): ≤0.5%
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)