Merck
V800119
Sigma-Aldrich
Chromium(VI) oxide
LR, ≥99%
Synonim(y):
Chromic anhydride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba:
≥99%
klasa czystości:
LR
Formularz:
solid
klasa czystości
LR
linia produktu
Vetec
Próba
≥99%
Formularz
solid
pH
<1 (20 °C, 100 g/L)
mp
196 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
Klucz InChI
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M C García-Rodríguez et al.
Mutation research, 496(1-2), 145-151 (2001-09-12)
The effect of chlorophyllin on micronucleated polychromatic erythrocytes (MN-PCE) induction by chromium trioxide (CrO(3)) exposure in peripheral blood of mice was studied. Animals were treated with a single intraperitoneal dose of chlorophyllin (CHL) (20mg/kg), CrO(3) (20mg/kg), and CHL (20mg/kg) 4h
S Kondo et al.
European journal of biochemistry, 200(3), 689-698 (1991-09-15)
The chemical structure of the saccharide portion of Vibrio parahaemolyticus serotype 012 lipopolysaccharide was studied. Using chemical degradation and modification, as well as methylation analysis in combination with GLC-MS, laser-desorption mass spectrometry and 1H-NMR and 13C-NMR spectroscopy, the carbohydrate backbone
L Vayssieres et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 1(4), 385-388 (2003-08-14)
We are reporting here on the inexpensive fabrication and optical properties of an iron(III) oxide-chromium(III) oxide nanocomposite thin film of corundum crystal structure. Its novel and unique-designed architecture consists of uniformed, well-defined and oriented nanorods of Hematite (alpha-Fe2O3) of 50
Adam Szelag et al.
Polish journal of pharmacology, 55(6), 1097-1103 (2004-01-20)
Hexavalent chromium compounds exhibit higher toxicity than its trivalent compounds since chromium ions in the +6 oxidation state easily cross biological membranes. It has recently been proposed that substances reducing chromium ions from the +6 to the less toxic +3
S Y Shiau et al.
The Journal of nutrition, 123(10), 1747-1753 (1993-10-01)
An experiment was conducted to study the influence of three different forms of chromium (CrCl3.6H2O, Na2CrO4.4H2O and Cr2O3) on the utilization of two carbohydrates (glucose and cornstarch) by juvenile hybrid tilapia (Oreochromis niloticus x O. aureus). Average initial body weight