klasa czystości
LR
linia produktu
Vetec™
Próba
≥98%
Postać
crystalline powder
gęstość
1.679 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤1.00%
ślady kationów
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
ciąg SMILES
N.N.OS(O)(=O)=S
InChI
1S/2H3N.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
XYXNTHIYBIDHGM-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1