Kluczowe dokumenty
V800000
1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
Vetec™, reagent grade
Synonim(y):
o-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
mp
224-225 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.ClH.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;/h1-8H;1H;1H2
Klucz InChI
NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)