Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 409,00 zł 347,65 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1650,00 zł 1402,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19N3O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
347,65 zł
Cena katalogowa409,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
EIDD-2801, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Broad antiviral N4-hydroxycytidine (EIDD-1931) prodrug with in vivo efficacy and enhanced oral bioavailability.
EIDD-2801 is an orally active, 5′-isopropylester prodrug form of the antiviral ribonucleoside analog N4-hydroxycytidine (NHC, EIDD-1931) with known anti-viral activity against SARS-CoV, SARS-CoV-2, RSV, influenza A & B (IAV & IBV), HCV, pestivirus, bovine viral diarrhoea virus (BVDV), Ebola (EBOV), Chikungunya (CHIKV), venezuelan equine encephalitis (VEEV). EIDD-2801 is efficiently hydrolyzed to NHC in vivo, being more orally bioavailable than NHC in nonhuman primates and ferrets, while maintaining similar oral bioavailability as NHC in mice. EIDD-2801 displays in vivo efficacy against pandemic and seasonal IAV strains in ferrets (lowest ED = 2.3 and 7 mg/kg b.i.d. p.o., respectively).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color faintly pink to red | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?