1604665
USP
Risperidon Mieszanina odpowiednia dla systemu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
risperidone
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Opis ogólny
Rysperydon jest nowym ośrodkowym antagonistą 5-hydroksytryptaminy2 i dopaminy D2. Jest stosowany w leczeniu pobudzenia, agresji i psychozy wywołanych demencją. Jest to lek neuroleptyczny. Jest to również atypowy lek przeciwpsychotyczny stosowany w leczeniu schizofrenii.
Zastosowanie
Risperidone System Suitability Mixture Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Komentarz do analizy
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
A comparison of risperidone and haloperidol for the prevention of relapse in patients with schizophrenia.
Csernansky JG
The New England Journal of Medicine, 346(1), 16-22 (2002)
A Canadian multicenter placebo-controlled study of fixed doses of risperidone and haloperidol in the treatment of chronic schizophrenic patients.
Chouinard G
Journal of Clinical Psychopharmacology, 13(1), 25-40 (1993)
The D2 dopamine receptor occupancy of risperidone and its relationship to extrapyramidal symptoms: a PET study.
Kapur S
Life Sciences, 57(10), PL103-PL107 (1995)
A randomized placebo-controlled trial of risperidone for the treatment of aggression, agitation, and psychosis of dementia.
Brodaty H
The Journal of Clinical Psychiatry, 64(2), 134-143 (2003)