Merck
PHR1944
Supelco
Quinapril Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Quinapril hydrochloride, (3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrochloride
Wybierz wielkość
1 G
1380,00 zł
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1380,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H30N2O5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 1193
traceable to Ph. Eur. Y0001491
traceable to USP 1593401
rodzina API
quinapril
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C25H30N2O5.ClH/c1-3-32-25(31)21(14-13-18-9-5-4-6-10-18)26-17(2)23(28)27-16-20-12-8-7-11-19(20)15-22(27)24(29)30;/h4-12,17,21-22,26H,3,13-16H2,1-2H3,(H,29,30);1H/t17-,21-,22-;/m0./s1
Klucz InChI
IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N
informacje o genach
human ... ACE(1636)
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Quinapril is a short-acting angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB1234 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)