Merck
BP1158
Risperidone impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Risperidone, R 64,766
Wybierz wielkość
25 MG
902,00 zł
902,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
902,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H27FN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
902,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
risperidone
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
mixture
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
InChI
1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-6-5-17(24)14-20(19)30-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
Klucz InChI
RAPZEAPATHNIPO-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Wzorzec zanieczyszczenia rysperydonu, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Stosowany również w monografiach takich jak
  • :Risperidone Oral SolutionRisperidone
  • TabletsRisperidone
  • Dispersible Tablets
  • Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 25 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramy
    Skull and crossbones
    Hasło ostrzegawcze
    Danger
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Acute Tox. 3 Oral
    Kod klasy składowania
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)