1134266
USP
Citalopram Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
3-(3-DIMETHYLAMINOPROPYL)-3-(4-FLUOROPHENYL)-6-CYANO-1(3H)-ISOBENZOFURANONE OXALATE
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
citalopram
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Opis ogólny
Zastosowanie
- Citalopram Hydrobromide
- Citalopram Tablets
- Escitalopram Oral Solution
- Escitalopram Tablets
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3