Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 637,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
637,00 zł
Nazwa produktu
Levetiracetam, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: >5 mg/mL
originator
UCB Inc.
SMILES string
CC[C@H](N1CCCC1=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
InChI key
HPHUVLMMVZITSG-LURJTMIESA-N
Gene Information
human ... CACNA1B(774), SV2A(9900)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility H2O: >5 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white | color - | color - | color - |
| originator UCB Inc. | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Levetiracetam
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?