Kluczowe dokumenty
1354954
USP
Kaempferol-3-O-Robinoside-7-O-Glucoside
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Kaempferol 3-O-(6′′-O-α-L-Rhamnopyranozylo)-β-D-galaktopiranozyd7-O-β-D-glukopiranozyd
Wybierz wielkość
20 MG
1140,00 zł
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 MG
1140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
certified by the USP
masa cząsteczkowa
756.66 (C33H40O20)
opakowanie
pkg of 20 mg
producent / nazwa handlowa
USP 1354954
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastosowanie
Wzorzec referencyjny Kaempferol-3-O-Robinoside-7-O-Glucoside USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Ashwagandha Root Powder
  • Suchy ekstrakt z korzenia Ashwagandhy
Komentarz do analizy
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Inne uwagi
USP issued SDS can be found here.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)