Kluczowe dokumenty
1268772
USP
Metomidate hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Methyl 1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate monohydrochloride, NSC 168403
Wybierz wielkość
50 MG
3990,00 zł
3990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
3990,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
metomidate
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].[n]2(cncc2C(=O)OC)C(C)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C13H14N2O2.ClH/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)15-9-14-8-12(15)13(16)17-2;/h3-10H,1-2H3;1H
Klucz InChI
NZEDTZKNEKPBGR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Metomidate hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Etomidate
  • Etomidate Injection
Komentarz do analizy
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)