Przejdź do
1466506
USP
Nitrogliceryna w glikolu propylenowym
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Rozcieńczona nitrogliceryna, Rozcieńczony trinitrat glicerolu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 x 200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5N3O9
Masa cząsteczkowa:
227.09
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
nitroglycerin
form
solution
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny nitrogliceryny w glikolu propylenowym USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Rozcieńczona nitrogliceryna
  • Nitrogliceryna do wstrzykiwań
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G0400100Y00017861295607
Gliceryna United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1295607
Gliceryna
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
form
solution
form
solution
form
-
form
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
format
neat
format
neat
format
neat
API family
nitroglycerin
API family
glyceryl trinitrate
API family
glyceryl trinitrate
API family
glycerin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
217.4 °F - closed cup
flash_point_c
103 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)