Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 777,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3570,00 zł 3034,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
251-385-9
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
777,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Etomidate, >98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)c1cncn1[C@H](C)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-3-18-14(17)13-9-15-10-16(13)11(2)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3/t11-/m1/s1
InChI key
NPUKDXXFDDZOKR-LLVKDONJSA-N
Gene Information
General description
Etomidate is an imidazole derivative, which functions as an nonbarbiturate hypnotic agent. It is used in speech and memory test. Etomidate regulates hemodynamic stability by preserving sympathetic outflow and autonomic reflexes. It inhibits adrenal steroidogenesis.
Biochem/physiol Actions
Etomidate is a general anesthetic; potentiates GABAA transmission
Etomidate is a general anesthetic; potentiates GABAA transmission. The possible neuroprotective effect of etomidate against streptozotocin-induced (STZ-induced) hyperglycaemia were investigated in the rat brain and spinal cord. Etomidate treatment demonstrated neuroprotective effect on the neuronal tissue against the diabetic oxidative damage
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >98% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form - | form oil |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| originator Johnson & Johnson | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etomidate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?