1239504
USP
Ergoloid mesylates
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
1600,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1600,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ergoloid
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(O)C.N21[C@@](O[C@](C2=O)(NC(=O)[C@H]5CN([C@H]6C(C5)c7c8c([nH]cc8C6)ccc7)C)C)([C@H]3N(CCC3)C(=O)[C@@H]1Cc4ccccc4)O
InChI
1S/C33H37N5O5.CH4O3S/c1-32(35-29(39)21-15-23-22-10-6-11-24-28(22)20(17-34-24)16-25(23)36(2)18-21)31(41)38-26(14-19-8-4-3-5-9-19)30(40)37-13-7-12-27(37)33(38,42)43-32;1-5(2,3)4/h3-6,8-11,17,21,23,25-27,34,42H,7,12-16,18H2,1-2H3,(H,35,39);1H3,(H,2,3,4)/t21-,23?,25-,26+,27+,32-,33+;/m1./s1
Klucz InChI
ADYPXRFPBQGGAH-WVVAGBSPSA-N
Opis ogólny
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
- Ergoloid Mesylates Tablets
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)