Kluczowe dokumenty
C2510000
Codergocrine mesilate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Ergoloid mesylate salt, Dihydroergotoxin mesylate salt
Wybierz wielkość
480,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
480,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
codergocrine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CS(O)(=O)=O.CC(CO)NC(=O)C1CC2C(Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(C)C1
InChI
1S/C19H25N3O2.CH4O3S/c1-11(10-23)21-19(24)13-6-15-14-4-3-5-16-18(14)12(8-20-16)7-17(15)22(2)9-13;1-5(2,3)4/h3-5,8,11,13,15,17,20,23H,6-7,9-10H2,1-2H3,(H,21,24);1H3,(H,2,3,4)
Klucz InChI
ONYMVHQTXOEAOV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)