1097782
USP
Cefmetazole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
1770,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1770,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cefmetazole
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
S1[C@H]2N(C(=C(C1)CSc3[n](nnn3)C)C(=O)O)C(=O)[C@]2(NC(=O)CSCC#N)OC
InChI
1S/C15H17N7O5S3/c1-21-14(18-19-20-21)30-6-8-5-29-13-15(27-2,17-9(23)7-28-4-3-16)12(26)22(13)10(8)11(24)25/h13H,4-7H2,1-2H3,(H,17,23)(H,24,25)/t13-,15+/m1/s1
Klucz InChI
SNBUBQHDYVFSQF-HIFRSBDPSA-N
Opis ogólny
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Również do stosowania z monografią USP, taką jak Cefmetazole Sodium.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)