Kluczowe dokumenty
Z227137
Nucleosil® Guard Column
phase C18 (octadecyl), 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
Wybierz wielkość
4 EA
1540,00 zł
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 EA
1540,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
agency
suitable for USP L1
Poziom jakości
linia produktu
Nucleosil®
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Nucleosil®
zakres etykietowania
15% Carbon loading
Parametry
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 4.6 mm
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
kompatybilność
for use with 3.0 to 4.6 mm column
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
For all guard cartridges listed here use holder 54987
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)