Y0002306
Nebivolol for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Nebivolol
Wybierz wielkość
2570,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2570,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
nebivolol
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1cc2c(cc1)O[C@H](CC2)[C@@H](O)CNC[C@H](O)[C@H]3Oc4c(cc(cc4)F)CC3
InChI
1S/C22H25F2NO4/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2/t17-,18-,21-,22+/m0/s1
Klucz InChI
KOHIRBRYDXPAMZ-YHDSQAASSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)