Kluczowe dokumenty
Y0002263
N-Nitroso-diisopropylamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N-(1-Methylethyl)-N-nitroso-2-propanamine solution
Wybierz wielkość
1 ML
670,00 zł
670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
670,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.19
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
producent / nazwa handlowa
EDQM
stężenie
in methanol
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(N=O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
Klucz InChI
AUIKJTGFPFLMFP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten produkt jest dostarczany w postaci określonej w Farmakopei Europejskiej. Dalsze informacje i wsparcie, w tym ulotki informacyjne dotyczące produktu, można znaleźć na stronie internetowej wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
Wzorzec referencyjny N-nitrozo-diizopropyloaminy EP jest przeznaczony do stosowania wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Jest on również używany do przygotowania roztworu N-nitrozoamin do wykrywania stężenia N-nitrozoamin w substancjach czynnych zgodnie z monografią 20542 Farmakopei Europejskiej.[1]
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N-NITROSAMINES IN ACTIVE SUBSTANCES
European pharmacopoeia, 20542-20542 (2022)
Produkty
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.
Powiązane treści
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.