Przejdź do
1466663
USP
N-Nitrozodiizopropyloamina(NDIPA)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
N-Isopropyl-N-nitrosoisopropylamine, DIPNA, NDIP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.19
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
3390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
packaging
pkg of 1 mg (in 1 mL methanol)
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(N=O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
AUIKJTGFPFLMFP-UHFFFAOYSA-N
Application
Wzorzec referencyjny N-Nitrozodiizopropyloaminy (NDIPA) USP jest przeznaczony do stosowania wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Stanów Zjednoczonych.
Służy również do przygotowania wzorca, wzorca podstawowego, wzorca nitrozoaminy RS, mieszaniny wzorców nitrozoaminy i roztworów podstawowych wrażliwości w celu oznaczenia zanieczyszczenia NDIPA w substancjach leczniczych i produktach leczniczych (walsartan, irbesartan i losartan potasowy itp.) metodą chromatografii zgodnie z rozdziałem ogólnym 〈1469〉 Farmakopei Stanów Zjednoczonych.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR360714666851466674
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecules)
format
single component solution
format
-
format
neat
format
single component solution (solution in methanol)
grade
pharmaceutical primary standard (
)
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard (
)
grade
pharmaceutical primary standard (
)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
pkg of 1 mg (in 1 mL methanol)
packaging
pkg of 1 mL
packaging
pkg of 1 mg
packaging
pkg of 1 mg
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Nitrozodiizopropyloamina(NDIPA)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)