Przejdź do
PHR3607
N-Nitrozodiizopropyloamina (NDIPA)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
N-Isopropyl-N-nitrosoisopropylamine, DIPNA, NDIP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
984,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.19
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
984,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1466663
form
methanol solution
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 1 mL
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N(N=O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
AUIKJTGFPFLMFP-UHFFFAOYSA-N
General description
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Application
Farmaceutyczny wtórny wzorzec referencyjny N-Nitrozodiizopropyloaminy (NDIPA) jest stosowany do oznaczania zanieczyszczenia NDIPA w produktach farmaceutycznych sartanu przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (HPLC-MS/MS).
Te wtórne wzorce są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Analysis Note
These secondary standards offer multi-traceability to the USP and EP primary standards, where they are available.
Other Notes
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3608PHR3609PHR3611
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1466663
agency
traceable to USP 1466641
agency
traceable to USP 1466685
agency
traceable to USP 1466607
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
form
methanol solution
form
methanol solution
form
methanol solution
form
methanol solution
packaging
pkg of 1 mL
packaging
pkg of 1 mL
packaging
pkg of 1 mL
packaging
pkg of 1 mL
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Nitrozodiizopropyloamina (NDIPA)
Rozpuszczalnik
Opis
  • 1000 ug/mL solution in methanol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)