Kluczowe dokumenty
Y0002260
N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-(Methylnitrosoamino)butanoic acid solution
Wybierz wielkość
1 ML
670,00 zł
670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
670,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
producent / nazwa handlowa
EDQM
stężenie
in methanol
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(N=O)(CCCC(=O)O)C
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-7(6-10)4-2-3-5(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)
Klucz InChI
SJLBIPLIGYWGJV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten produkt jest dostarczany w postaci określonej w Farmakopei Europejskiej. Dalsze informacje i wsparcie, w tym ulotki informacyjne dotyczące produktu, można znaleźć na stronie internetowej wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
Wzorzec referencyjny kwasu N-nitrozo-N-metylo-4-aminomasłowego EP jest przeznaczony do stosowania wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Jest on również stosowany do przygotowania roztworu N-nitrozoamin do wykrywania stężenia N-nitrozoamin w substancjach czynnych metodą chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas zgodnie z monografią 20542 Farmakopei Europejskiej.[1]
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N-NITROSAMINES IN ACTIVE SUBSTANCES
European pharmacopoeia, 20542-20542 (2022)
Powiązane treści
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Questions
  1. Which concentration has this N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid reference standard?
    1 answer
    1. The concentration of this product is 500 µg/mL N-nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid in methanol. Please see the leaflet below for more information:
      https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/leaflet?leaflet=Y0002260_1.pdf