Kluczowe dokumenty
Y0002125
Alfacalcidol for system suitability A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1α-Hydroxyvitamin D3, 1α-Hydroxycholecalciferol, Alfacalcidol
Wybierz wielkość
650,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
650,00 zł
Polecane produkty
rodzina API
alfacalcidol
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-18(2)8-6-9-19(3)24-13-14-25-21(10-7-15-27(24,25)5)11-12-22-16-23(28)17-26(29)20(22)4/h11-12,18-19,23-26,28-29H,4,6-10,13-17H2,1-3,5H3/b21-11+,22-12-/t19-,23-,24-,25+,26+,27-/m1/s1
Klucz InChI
OFHCOWSQAMBJIW-AVJTYSNKSA-N
informacje o genach
human ... VDR(7421)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)