Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Factor Xa chromogenic substrate, solid
assay
≥90% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
mol wt
apparent mol wt 622.7
solubility
methanol: water (1:9): 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
KM for human factor Xa is ~0.8mM
Application
Factor Xa chromogenic substrate has been used in factor Xa protease assay for placenta organelle protein and Prospirobolus joannsi.
Biochem/physiol Actions
Factor Xa chromogenic substrate contains peptide sequence Bz-Ile-Glu-Gly-Arg-pNA. Factor Xa mediates the release of p-NA chromogen post hydrolysis of substrate which is measurable photometrically.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| solubility methanol: water (1:9): 25 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: soluble | solubility methanol: water (1:9): 25 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt apparent mol wt 622.7 | mol wt - | mol wt 2016 | mol wt apparent mol wt 658.9 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?