Merck
A0325450
Alfacalcidol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1α-Hydroxyvitamin D3, 1α-Hydroxycholecalciferol, Alfacalcidol
Wybierz wielkość
15 MG
2660,00 zł
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
15 MG
2660,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP
rodzina API
alfacalcidol
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-18(2)8-6-9-19(3)24-13-14-25-21(10-7-15-27(24,25)5)11-12-22-16-23(28)17-26(29)20(22)4/h11-12,18-19,23-26,28-29H,4,6-10,13-17H2,1-3,5H3/b21-11+,22-12-/t19-,23-,24-,25+,26+,27-/m1/s1
Klucz InChI
OFHCOWSQAMBJIW-AVJTYSNKSA-N
informacje o genach
human ... VDR(7421)
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane na podstawie wydanej farmakopei. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydającej farmakopei.
Alfakalcydol jest aktywnym metabolitem witaminy D, stosowanym jako suplement witaminowy ze względu na dłuższy okres półtrwania. Stwierdzono, że skutecznie reguluje gospodarkę wapniową / metabolizm kości.[1]
Zastosowanie
Niniejszy standard referencyjny Farmakopei Europejskiej jest przeznaczony do stosowania wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Synthetic vitamin D3 analog that is metabolized to 1,25-dihydroxycholecalciferol. Inhibits bone resorption and stimulates bone formation. Supresses parathyroid hormone secretion by bovine parathyroid cells.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laurent Genser et al.
American journal of surgery, 207(1), 39-45 (2013-10-15)
The aim of this study was to evaluate the effect of perioperative alfacalcidol on postoperative hypocalcemia after total thyroidectomy. A total of 219 patients scheduled for total thyroidectomy were randomized into groups not receiving (group A) or receiving (group B)
Novel approach for the determination of alfacalcidol in bulk and tablet dosage form using spectrophotometric method
Saeed-Ul-Hassan S, et al.
Latin American Journal of Pharmacy, 32(5), 784-788 (2013)
Siobhan O'Donnell et al.
Journal of bone and mineral metabolism, 26(6), 531-542 (2008-11-04)
Our objective was to conduct a systematic review on the benefits and harms of calcitriol and alfacalcidol in the reduction of fracture and fall risk. Randomized controlled trials (RCTs) comparing these agents to placebo or calcium and reporting fracture and
Koji Nakamura et al.
International journal of gynecological cancer : official journal of the International Gynecological Cancer Society, 25(2), 288-295 (2015-01-09)
Removal of the ovaries is common during surgery for endometrial cancer. However, because loss of the ovaries can cause several health problems in patients, strategies for the prevention of such problems need to be established. Hence, we decided to conduct
Noboru Kubodera
Mini reviews in medicinal chemistry, 9(12), 1416-1422 (2009-11-26)
Many readers may have only a vague idea about vitamin D. This is made complicated, in part, because it is also expressed with suffixes such as vitamin D(2) or vitamin D(3). Otherwise the prefix of "active" is also occasionally used.