Merck
SU861026
Supelco
Super Clean (Base-Plate Design) Gas Purifier
triple trap (hydrocarbon, moisture, oxygen), for carrier gas
About This Item
Kod UNSPSC:
41115717
NACRES:
SB.54
Poziom jakości
Opis ogólny
Super czysty (konstrukcja płyty bazowej) oczyszczacz gazu jest jednym z najbezpieczniejszych sposobów zapobiegania przedostawaniu się najniższego poziomu zanieczyszczenia gazu nośnego do systemu. Specjalnie zaprojektowana płyta bazowa ma zawory iglicowe, które natychmiast się zamykają, zapewniając szczelność dyfuzyjną, gdy oczyszczacz jest usuwany podczas wymiany.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.