Merck
28878-U
Supelco
Super Clean (Base-Plate Design) Kit
carrier gas kit (includes SU861026 + SU861011)
Wybierz wielkość
1 KIT
3140,00 zł
3140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
3140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.54
3140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Opis ogólny
Super Clean base-plate purifiers are a unique point-of use glass/metal, diffusion proof purification system to purifiy carrier, fuel, and other gases for the GC or GC-MS system. These purifiers remove hydrocarbons, oxygen (color indicated), and moisture (color indicated) to better than 6.0 gas (99.9999%) quality at 2 L/min., independent of the original gas quality.
Informacje prawne
Super Clean is a trademark of Scientific Glass Technology B.V.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.
Powiązane treści
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.