Merck
SU861027
Supelco
Super Clean (Base-Plate Design) Gas Purifier
triple trap (hydrocarbon, moisture, oxygen), for helium carrier gas
Wybierz wielkość
1 EA
1580,00 zł
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1580,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115717
NACRES:
SB.54
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Opis ogólny
Oczyszczacz gazu pomaga zwiększyć wydajność detektorów GC. Może zmniejszyć sygnał tła w detektorach płomieniowo-jonizacyjnych i azotowo-fosforowych.[1]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gas Chromatographic Techniques and Applications
Alan John Handley, E. R. Adlard
Science, 135-135 (2001)