Kluczowe dokumenty
SU860213
Supelco
2in1 KIT, Vials with polypropylene screw cap and septum
pkg of 100, volume 4 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
407,00 zł
407,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
407,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
407,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
black polypropylene screw cap (with 8.5 mm center hole)
clear glass vial
red PTFE/silicone septum
twardość
55 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 100
dostępność
not available in USA
śr. zewn. × wys.
14.7 mm × 45 mm
grubość septy
1.5 mm
pojemność
4 mL
dopasowywanie
thread for 13-425
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)