Przejdź do
27047
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 4 mL, amber glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
716,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
716,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
amber glass vial, black polypropylene cap (open-top), tan PTFE/silicone septum
feature
closure type black polypropylene hole cap, closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
15 mm × 45 mm
volume
4 mL
fitting
thread for 13-425
application(s)
general analytical
Application
It may be used in HPLC analysis, for quantifying adsorption of the three cationic membrane-active peptides mastoparan X, melittin, and magainin 2.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
272132721127051
description
volume 4 mL, amber glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
description
volume 40 mL, clear glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, tan PTFE/silicone septum
description
volume 15 mL, clear glass vial, tan PTFE/silicone septum
description
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, tan PTFE/silicone septum
volume
4 mL
volume
40 mL
volume
15 mL
volume
40 mL
feature
closure type black polypropylene hole cap, closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial, closure type black polypropylene hole cap
feature
closure type black polypropylene hole cap, closure type screw top vial
feature
closure type black polypropylene hole cap, closure type screw top vial
fitting
thread for 13-425
fitting
thread for 24-400
fitting
thread for 18-400
fitting
thread for 10-425
material
amber glass vial, black polypropylene cap (open-top), tan PTFE/silicone septum
material
clear glass vial, tan PTFE/silicone septum, black polypropylene cap (open-top)
material
black polypropylene cap (open-top), tan PTFE/silicone septum, clear glass vial
material
tan PTFE/silicone septum, black polypropylene cap (open-top), amber glass vial
O.D. × H
15 mm × 45 mm
O.D. × H
29 mm × 82 mm
O.D. × H
21 mm × 70 mm
O.D. × H
29 mm × 82 mm
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)