SU860197
2in1 kit universal vial, short thread autosampler vials
pkg of 100 ea, volume 0.3 mL, blue polypropylene cap (with 6 mm center hole), clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
blue polypropylene cap (with 6 mm center hole)
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
red PTFE/white silicone septum (UltraClean)
twardość
55 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn.
11.6 mm
śr. × wys. × śr. wewn.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
septa śr. × grubość
9 × 1.0 mm
pojemność
0.3 mL
dopasowywanie
thread for 9 mm
część zamienna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)