Kluczowe dokumenty
SU860196
Supelco
2in1 kit universal vial, short thread autosampler vials
pkg of 100 ea, volume 1.5 mL, blue polypropylene cap (open-top), red PTFE/white silicone
Synonim(y):
Zestaw uniwersalnych fiolek 2w1 z krótkim gwintem
Wybierz wielkość
1 PKG
260,00 zł
260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
260,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
blue polypropylene cap (open-top)
clear glass
red PTFE/white silicone
twardość
55 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. × wys. × śr. wewn.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
grubość septy
1.0 mm
pojemność
1.5 mL
dopasowywanie
thread for 9 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)