Kluczowe dokumenty
SU860114
Supelco
Snap Ring polypropylene autosampler microvial
volume 0.3 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
1200,00 zł
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1200,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL polypropylene insert)
opakowanie
pkg of 1000 ea
dostępność
not available in USA
śr. zewn.
11.6 mm
śr. × wys. × śr. wewn.
11.6 m × 32 mm × 6.0 mm
pojemność
0.3 mL
dopasowywanie
thread for 11 mm
kompatybilność
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
for use with 11 mm snap caps or crimp seals
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)