Przejdź do
27253
Snap Ring polypropylene autosampler microvial
volume 0.75 mL, natural polypropylene vial, Snap top, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
123,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121806
NACRES:
NB.43
123,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
natural polypropylene vial
feature
closure type snap ring vial, large opening, (6 mm)
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
0.75 mL
fitting
thread for 11 mm
application(s)
general analytical
General description
Snap-Ring vials have two glass rings at the neck of the vial that allows the use of a plastic snap cap or aluminum seal.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
272542742227423
description
volume 0.75 mL, natural polypropylene vial, Snap top, pkg of 100 ea
description
volume 0.75 mL, natural polypropylene vial, pkg of 1000 ea
description
volume 0.5 mL, natural polypropylene vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, Snap Ring, pkg of 100 ea
description
volume 0.1 mL, natural polypropylene vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, Snap Ring, pkg of 100 ea
feature
large opening, (6 mm), closure type snap ring vial
feature
large opening, (6 mm), closure type snap ring vial
feature
large opening, (6 mm), closure type snap ring vial
feature
closure type snap ring vial, large opening, (6 mm)
volume
0.75 mL
volume
0.75 mL
volume
0.5 mL
volume
0.1 mL
fitting
thread for 11 mm
fitting
-
fitting
thread for 11 mm
fitting
thread for 11 mm
material
natural polypropylene vial
material
natural polypropylene vial
material
natural polypropylene vial
material
natural polypropylene vial
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6.0 mm
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)