Przejdź do
SMB00380
(−)-Asarinin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(-)-Episesamin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.35
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
120-122 °C (lit.)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1Oc2ccc(cc2O1)[C@@H]3OC[C@H]4[C@@H]3CO[C@@H]4c5ccc6OCOc6c5
InChI
1S/C20H18O6/c1-3-15-17(25-9-23-15)5-11(1)19-13-7-22-20(14(13)8-21-19)12-2-4-16-18(6-12)26-10-24-16/h1-6,13-14,19-20H,7-10H2/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
InChI key
PEYUIKBAABKQKQ-WZBLMQSHSA-N
General description
Asarinin is a component of sesame oil formed by the epimerization of sesamin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB00705SMB00701PHL80564
(-)-Asarinin phyproof® Reference Substance
PHL80564
(-)-Asarinin
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97%, from Sesamum indicum (sesame)
description
phyproof® Reference Substance
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
mp
120-122 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)