Merck
854151
Headspace vial, flat top, flat bottom
volume 10 mL, clear glass vial (flat top), flat bottom, O.D. × H × I.D. 20 mm × 54.5 mm × 12.5 mm, for Varian
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear glass vial (flat top), flat bottom
feature
closure type crimp top vial, flat top
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
20 mm × 54.5 mm × 12.5 mm
volume
10 mL
fitting
thread for 20 mm
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)