Merck
SAAR5871061
Stannous chloride
anhydrous, univAR
Synonim(y):
Tin(II) chloride, Stannous chloride
About This Item
Wzór liniowy:
SnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
anhydrous
linia produktu
univAR
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5871061EM)
tw
652 °C (lit.)
mp
246 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Analysed reagent
For laboratory use only
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Cardio-vascular system, Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)